Tisk…
Grafit (natural) ≥99.9% (metals basis), soluble -10 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43319.A1 43319.30 43319.18
43319.A1EA 8030 CZK
43319.A1 43319.30 43319.18
Grafit (natural) ≥99.9% (metals basis), soluble -10 mesh
Grafit
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560