Tisk…
Grafit ≥97% (metals basis), foil, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
43083.CJEA 4050 CZK
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
Grafit ≥97% (metals basis), foil, Thickness: 1 mm (0.04 in)
Grafit
Purity: 97% MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560