Tisk…
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42953.CG 42953.VA 42953.VU
42953.CGEA 4770 CZK
42953.CG 42953.VA 42953.VU
Grafit ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Grafit
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560