Tisk…
Grafit 99,8 Metals basis, foil, Thickness: 0.4 mm (0.015 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42952.CG 42952.VA 42952.VU
42952.CGEA 4330 CZK
42952.CG 42952.VA 42952.VU
Grafit 99,8 Metals basis, foil, Thickness: 0.4 mm (0.015 in)
Grafit
Purity: 99.8% MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560