Tisk…
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40799.TA 40799.TB 40799.TC 40799.TD
40799.TAEA 2030 CZK
40799.TA 40799.TB 40799.TC 40799.TD
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder -200 mesh
Grafit
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560