Tisk…
Grafit 99,9 Metals basis, powder -20/+100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
40769.30 40769.A1
40769.30EA 1520 CZK
40769.30 40769.A1
Grafit 99,9 Metals basis, powder -20/+100 mesh
Grafit
Purity: 99.9% Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560