Tisk…
Grafit 99,9995 Metals basis, rods, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40765.KM 40765.KN
40765.KMEA 8210 CZK
40765.KM 40765.KN
Grafit 99,9995 Metals basis, rods, Length: 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Grafit
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3827
Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560