Tisk…
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder 2-15 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
14736.TAEA 3080 CZK
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
Grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), powder 2-15 µm
Grafit
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560