Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10133.KG
10133.KJ
10133.KGEA
4230
CZK
10133.KG
10133.KJ
Grafit ≥99% (metals basis), rods, Length: 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Grafit
Purity: 99%
Physical Form: ≈590g/pc
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec:
C MW: 12.01 Bod tání: 3827 Hustota: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS číslo: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |