Tisk…
Grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 3640 CZK
10132.RI 10132.RJ
Grafit, plate, Thickness: 1.27 cm (0.5 in)
Grafit
MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560