Tisk…
Grafit 75 - 82% ≥75-82%, microcrystalline powder -300 mesh 18-25% ash
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10130.14 10130.30 10130.A1
10130.14EA 989 CZK
10130.14 10130.30 10130.A1
Grafit 75 - 82% ≥75-82%, microcrystalline powder -300 mesh 18-25% ash
Grafit
CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Vzorec: C
Bod tání: 3827 °C
Hustota: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144065
CAS číslo: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560