Tisk…
Glassy carbon, rods, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45004.DM 45004.DJ
45004.DMEA 16540 CZK
45004.DM 45004.DJ
Glassy carbon, rods, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.44g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818