Tisk…
Glassy carbon ≥99%, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
42825.DJEA 12840 CZK
42825.DJ 42825.DM 42825.DR
Glassy carbon ≥99%, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.18g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818