Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42824.DJ
42824.DM
42824.DT
42824.DR
42824.DJEA
8170
CZK
42824.DJ
42824.DM
42824.DT
42824.DR
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.10g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Vzorec:
C Bod tání: 3652 °C Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS číslo: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |