Tisk…
Glassy carbon, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42823.DJ 42823.DM 42823.DR
42823.DJEA 9540 CZK
42823.DJ 42823.DM 42823.DR
Glassy carbon, rods, Ø 4 mm (0.16 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.19g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818