Tisk…
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Dodavatel: Thermo Scientific
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
42822.DJEA 7790 CZK
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
Glassy carbon, rods, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.11g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818