Tisk…
Glassy carbon, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 2
Dodavatel: Thermo Scientific
42820.FF 42820.FI
42820.FFEA 4640 CZK
42820.FF 42820.FI
Glassy carbon, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 2
Glassy carbon
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818