Tisk…
Glassy carbon, spherical powder 200-400 µm Type2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42550.09 42550.18 42550.30
42550.09EA 2050 CZK
42550.09 42550.18 42550.30
Glassy carbon, spherical powder 200-400 µm Type2
Glassy carbon
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818