Tisk…
Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm Type 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
41497.18 41497.30
41497.18EA 6220 CZK
41497.18 41497.30
Glassy carbon, spherical powder 630-1000 µm Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818