Tisk…
Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 1
Dodavatel: Thermo Scientific
38026.FI 38026.GH 38026.FF
38026.FIEA 14550 CZK
38026.FI 38026.GH 38026.FF
Glassy carbon, plate, Thickness: 4 mm (0.16 in) Type 1
Glassy carbon
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818