Tisk…
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38022.FIEA 13040 CZK
38022.FI 38022.GH
Glassy carbon, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Glassy carbon
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818