Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38011.DJ
38011.DM
38011.DR
38011.DJEA
8790
CZK
38011.DJ
38011.DM
38011.DR
Glassy carbon, rods, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.30g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Vzorec:
C Bod tání: 3652 °C Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS číslo: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |