Tisk…
Glassy carbon, rods, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38010.DJ 38010.DM 38010.DR
38010.DJEA 8650 CZK
38010.DJ 38010.DM 38010.DR
Glassy carbon, rods, Ø 2 mm (0.08 in) Type 1
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.05g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818