Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
38004.09
38004.18
38004.30
38004.09EA
2530
CZK
38004.09
38004.18
38004.30
Glassy carbon, spherical powder 0,4-12 µm Type 1
Glassy carbon
Vzorec:
C Bod tání: 3652 °C Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS číslo: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |