Tisk…
Glassy carbon, rods, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Dodavatel: Thermo Scientific
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
37997.DJEA 7350 CZK
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
Glassy carbon, rods, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Glassy carbon
Physical Form: ≈0.04g/cm MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818