Tisk…
Uhlík aktivní, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ100
05112-100G 05112-500G
05112-100GEA 6270 CZK
05112-100G 05112-500G
Uhlík aktivní, Supelco®
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9bc7f8373e013ba97c39e17de9d16ec6be249ff&vid=974c16901984fa065007ee4f521ed089244da040&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a3e0c592809775c46a919fdc0915f5b22436cb&vid=a334a0531833d93e9605813d0656ec30a8f1cfcd&prid=web&clid=SAPDAM