Tisk…
Uhlík aktivní, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
05105-1KG 05105-250G
SUPL05105-1KGEA 13140 CZK
SUPL05105-1KG SUPL05105-250G
Uhlík aktivní, Supelco®
Uhlík aktivní
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3550
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818