Tisk…
Uhlík aktivní, powder, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
22637.293EA 6030 CZK
22637.293 22637.415
Uhlík aktivní, powder, GPR RECTAPUR®
Uhlík aktivní
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3550
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818