Tisk…
Uhlík aktivní, granulated, extra pure, Ø ∼1,5 mm
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02514.1000 1.02514.5000
1.02514.1000EA 3790 CZK
1.02514.1000 1.02514.5000
Uhlík aktivní, granulated, extra pure, Ø ∼1,5 mm
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Density passes test
Substances soluble in nitric acid ≤5%
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Cyano compounds (CN) passes test
As (Arsenic) ≤5 ppm
Fe (Iron) ≤500 ppm
Pb (Lead) ≤20 ppm
Zn (Zinc) ≤100 ppm
Polycyclic aromates passes test
Tar products passes test
n-Hexane adsorption ≥30%
Residue on ignition (600 °C) ≤10%
Loss on Drying ≤10%