Tisk…
Uhlík aktivní zA
Dodavatel: Merck
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
MQ200
1.02186.0250 1.02186.1000
1.02186.0250EA 2400 CZK
1.02186.0250 1.02186.1000
Uhlík aktivní zA
Uhlík aktivní
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3550
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818