Tisk…
Uhlík aktivní, pellets, Norit® ROW 0.8 mm, steam activated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L16334.22 L16334.36 L16334.0P
L16334.22EA 1200 CZK
L16334.22 L16334.36 L16334.0P
Uhlík aktivní, pellets, Norit® ROW 0.8 mm, steam activated
Uhlík aktivní
CAS No.: 7440-44-0 MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818