Tisk…
Uhlík aktivní, powder (total ash max 4%)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33302.22 33302.36 33302.A3
33302.22EA 1200 CZK
33302.22 33302.36 33302.A3
Uhlík aktivní, powder (total ash max 4%)
Uhlík aktivní
CAS No.: 7440-44-0 Appearance: Black UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818