Tisk…
Uhlík aktivní 2mm & down
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10926.22 10926.30
10926.22EA 1500 CZK
10926.22 10926.30
Uhlík aktivní 2mm & down
Uhlík aktivní
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Vzorec: C
Bod tání: 3550 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818