Tisk…
Uhlík aktivní, NORIT® CN 1 Decolorizing
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404045000 404042500
ACRO404045000EA 1980 CZK
ACRO404045000 ACRO404042500
Uhlík aktivní, NORIT® CN 1 Decolorizing
Uhlík aktivní
Vzorec: C
MW: 12.01
Bod tání: 3652 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Methylene blue adsorption ≥25.0 g/100 g
pH 5.5 to 8
Phosphate (PO4) ≤3.5 % (by acid extraction)
Calcium (Ca) ≤200 ppm (by acid extraction)
Iron (Fe) ≤150 ppm (by acid extraction)