Tisk…
Uhlík aktivní, NORIT® SA 2, decolorizing
Dodavatel: Thermo Scientific
404035000 404030025
ACRO404035000EA 1900 CZK
ACRO404035000 ACRO404030025
Uhlík aktivní, NORIT® SA 2, decolorizing
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥95 %