Tisk…
Uhlík aktivní, DARCO® 4-12 mesh, decolorizing
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
403990030 403995000 403990100
ACRO403990030EA 17840 CZK
ACRO403990030 ACRO403995000 ACRO403990100
Uhlík aktivní, DARCO® 4-12 mesh, decolorizing
Uhlík aktivní
Vzorec: C
Bod tání: 3652 °C
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Granules and/or chunks
Loss on drying ≤12 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6