Tisk…
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Charcoal
43200.RF 43200.RR
43200.RFEA 3120 CZK
43200.RF 43200.RR
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Carbon
Vzorec: C
MW: 12,01 g/mol
Bod varu: ∼4000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3727 °C
Hustota: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133992
CAS číslo: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818