Tisk…
Germanium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
203343-25G 203343-5G
SIAL203343-25GEA 14850 CZK
SIAL203343-25G SIAL203343-5G
Germanium, Sigma-Aldrich®
Germanium
Vzorec: Ge
MW: 72,61 g/mol
Bod varu: 2830 °C (1013 hPa)
Bod tání: 937,2 °C
Hustota: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085310
CAS číslo: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415