Tisk…
Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10191.09 10191.18
10191.09EA 7180 CZK
10191.09 10191.18
Germanium ≥99.999% (metals basis), pieces 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Vzorec: Ge
Bod varu: 2830 °C (1013 hPa)
Hustota: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085310
CAS číslo: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415