Tisk…
Germanium 99.999% (trace metals basis), powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
193110100 193110500
ACRO193110100EA 7100 CZK
ACRO193110100 ACRO193110500
Germanium 99.999% (trace metals basis), powder
Germanium
Vzorec: Ge
Bod varu: 2830 °C (1013 hPa)
Bod tání: 937 °C
Hustota: 5,35 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085310
CAS číslo: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04415
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %