Tisk…
Indium, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264032-25G 264032-5G
SIAL264032-25GEA 23810 CZK
SIAL264032-25G SIAL264032-5G
Indium, powder, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
MW: 114.82
Bod varu: 2000
Bod tání: 156
Hustota: 7.31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,04971