Tisk…
Indium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264075-28G 264075-5.6G
SIAL264075-28GEA 15220 CZK
SIAL264075-28G SIAL264075-5.6G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
MW: 114.82
Bod varu: 2000
Bod tání: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971