Tisk…

Indium, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

264059-2.3G 264059-9.2G
SIAL264059-2.3GEA 4340 CZK
SIAL264059-2.3G SIAL264059-9.2G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec: In
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR