Indium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264040-18.4G
264040-4.6G
SIAL264040-18.4GEA
24060
CZK
SIAL264040-18.4G
SIAL264040-4.6G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Vzorec:
In MW: 114.82 Bod varu: 2000 Bod tání: 156 Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |