Indium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43388.RQ
43388.Z8
43388.RQEA
3060
CZK
43388.RQ
43388.Z8
Indium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 2.38 mm (0.094 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈0.33g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |