Tisk…
Indium ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38517.G1 38517.G5
38517.G1EA 6830 CZK
38517.G1 38517.G5
Indium ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈12.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
MW: 114.82
Bod varu: 2000
Bod tání: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971