Tisk…
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11461.BU 11461.G1 11461.G5
11461.BUEA 4050 CZK
11461.BU 11461.G1 11461.G5
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈22.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 156 °C
Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971