Indium ≥99.99% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11027.09
11027.18
11027.30
11027.09EA
2720
CZK
11027.09
11027.18
11027.30
Indium ≥99.99% (metals basis), tear drop shot 4 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |