Tisk…
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10615.09 10615.18 10615.30
10615.09EA 5390 CZK
10615.09 10615.18 10615.30
Indium ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Vzorec: In
MW: 114.82
Bod varu: 2000
Bod tání: 156
Hustota: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134048
CAS číslo: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971