Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
00470.G1
00470.G5
00470.G1EA
4640
CZK
00470.G1
00470.G5
Indium ≥99.999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈5.74g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Vzorec:
In Bod varu: 2000 °C (1013 hPa) Bod tání: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS číslo: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |